Tlačiť
Diphenyl phosphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diphenyl hydrogen phosphate
225690050 225690250
ACRO225690050EA 85.04 EUR
ACRO225690050 ACRO225690250
Diphenyl phosphate 99%
Diphenyl phosphate
Vzorec: C₁₂H₁₁O₄P
Teplota tavenia: 63…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003033
Číslo CAS: 838-85-7
EINECS: 212-657-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %