Tlačiť
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
386448-25G 386448-5G
SIAL386448-25GEA 546.73 EUR
SIAL386448-25G SIAL386448-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Vzorec: C₈H₄O₃
Číslo MDL: MFCD00039143
Číslo CAS: 1107-00-2
EINECS: 201-607-5