Tlačiť
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06180.06 L06180.14
L06180.06EA 94.67 EUR
L06180.06 L06180.14
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 794-94-5 Molecular Formula: C16H14O5 Formula Weight: 286.29 Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 545712
Vzorec: C₁₆H₁₄O₅
Mw: 286.29 g/mol
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017175
Číslo CAS: 794-94-5
EINECS: 212-345-6