4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32503.03
H32503.06
H32503.03EA
56.48
EUR
H32503.03
H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 7474-31-9
Molecular Formula: C18H20N2O3
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 149-154°
MDL No.: MFCD09757554
Vzorec:
C₁₈H₂₀N₂O₃ Mw: 312.37 g/mol Teplota tavenia: 149…154 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09757554 Číslo CAS: 7474-31-9 |