Tlačiť
Trypan blue
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
189350250 189351000 189355000
ACRO189350250EA 63.38 EUR
ACRO189350250 ACRO189351000 ACRO189355000
Trypan blue
Trypan blue
Vzorec: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Teplota tavenia: >280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003969
Číslo CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥60 %