Tlačiť
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33527.03 H33527.06
H33527.03EA 99.08 EUR
H33527.03 H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25569-77-1 Molecular Formula: C14H8F2O3 Formula Weight: 262.21 Melting Point: 111-115° MDL No.: MFCD00425938
Vzorec: C₁₄H₈F₂O₃
Teplota tavenia: 111…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00425938
Číslo CAS: 25569-77-1