4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
A17657.06
A17657.14
A17657.06EA
53.35
EUR
A17657.06
A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56442-17-2
Molecular Formula: C14H11FO2
Formula Weight: 230.24
MDL No.: MFCD00173650
Vzorec:
C₁₄H₁₁FO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173650 Číslo CAS: 56442-17-2 |