Tlačiť
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12722.06 A12722.14
A12722.06EA 117.93 EUR
A12722.06 A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 14035-33-7 Molecular Formula: C16H24O2 Formula Weight: 248.37 Melting Point: 146-147° MDL No.: MFCD00017520
Vzorec: C₁₆H₂₄O₂
Mw: 248.37 g/mol
Teplota tavenia: 146…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017520
Číslo CAS: 14035-33-7