2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
H50685.03
H50685.06
H50685.03EA
31.69
EUR
H50685.03
H50685.06
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 36436-65-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD00002306
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Teplota tavenia: 88…90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002306 Číslo CAS: 36436-65-4 EINECS: 253-035-0 |