Tlačiť
Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H53486.06 H53486.14
H53486.06EA 53.75 EUR
H53486.06 H53486.14
Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥97%
Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Purity: 97% CAS No.: 4545-20-4 Molecular Formula: C20H18N2O2S Formula Weight: 350.44 Melting Point: 178-182° MDL No.: MFCD00381345
Vzorec: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Mw: 350.44 g/mol
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00381345
Číslo CAS: 4545-20-4