Tlačiť
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride
H33951.03 H33951.06
H33951.03EA 48.87 EUR
H33951.03 H33951.06
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 13222-85-0 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD00048100
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
Mw: 254.29 g/mol
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048100
Číslo CAS: 13222-85-0