Tlačiť
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32739.03 H32739.06
H32739.03EA 44.06 EUR
H32739.03 H32739.06
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 21436-44-2 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD00048083
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
Mw: 254.29 g/mol
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048083
Číslo CAS: 21436-44-2