Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34480.03 H34480.06
H34480.03EA 41.66 EUR
H34480.03 H34480.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-16-6 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD00671577
Vzorec: C₁₆H₈F₆O₃
Mw: 362.23 g/mol
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671577
Číslo CAS: 25753-16-6