Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33779.03 H33779.06
H33779.03EA 41.32 EUR
H33779.03 H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-15-5 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD09757594
Vzorec: C₁₆H₈F₆O₃
Teplota tavenia: 74…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09757594
Číslo CAS: 25753-15-5