Tlačiť
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)(4-nitrophenyl)methanone
B22720.03 B22720.06 B22720.14
B22720.03EA 46.93 EUR
B22720.03 B22720.06 B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 1151-94-6 Molecular Formula: C14H11NO4 Formula Weight: 257.25 Melting Point: 125-127° MDL No.: MFCD00178348
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00178348
Číslo CAS: 1151-94-6