Tlačiť
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 77.42 EUR
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₃
Teplota tavenia: 78…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007295
Číslo CAS: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3