Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23451.14 B23451.22
B23451.14EA 47.33 EUR
B23451.14 B23451.22
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 56107-02-9 Molecular Formula: C13H8ClNO3 Formula Weight: 261.66 Melting Point: 104-106° Boiling Point: 233-235°/12mm MDL No.: MFCD00007081
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₃
Teplota varu: 233…235 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 104…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007081
Číslo CAS: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7