Tlačiť
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD H32858.03
H32858.MDEA 113.92 EUR
H32858.MD H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 336628-67-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 54-59° MDL No.: MFCD03788529
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Teplota tavenia: 54…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788529
Číslo CAS: 336628-67-2