Tlačiť
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 47.73 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025072
Číslo CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0