2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03
A12205.06
A12205.03EA
76.21
EUR
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 36765-84-1
Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl
Formula Weight: 216.62
Melting Point: 210-212° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051997
Vzorec:
C₈H₉ClN₂O₃ Teplota tavenia: 210…212 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051997 Číslo CAS: 36765-84-1 OSN: 1759 ADR: 8,III |