Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 4-acetylbenzoate
B21626.04
B21626.09
B21626.04EA
98.68
EUR
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ Teplota tavenia: 92…95 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00216474 Číslo CAS: 3609-53-8 |