Tlačiť
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 4-acetylbenzoate
424770010 424770050
ACRO424770010EA 58.56 EUR
ACRO424770010 ACRO424770050
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216474
Číslo CAS: 3609-53-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %