Tlačiť
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
L13337.03 L13337.06
L13337.03EA 100.68 EUR
L13337.03 L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 207986-25-2 Molecular Formula: C12H16BrNO Formula Weight: 270.18 Melting Point: 50-52° Beilstein Reference: 7921481
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151798
Číslo CAS: 207986-25-2