Tlačiť
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-methoxyphenyl)amine
L01322.03 L01322.06
L01322.03EA 73.81 EUR
L01322.03 L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 101-70-2 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 2214262
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂
Teplota tavenia: 100…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014895
Číslo CAS: 101-70-2
EINECS: 202-968-1