Tlačiť
Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 4'-Methoxy-3',5,7-trihydroxyflavanone, (S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (±)-Hesperetin
W431300-50G W431300-5G
SIALW431300-50GEA 402.33 EUR
SIALW431300-50G SIALW431300-5G
Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Hesperetin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Číslo MDL: MFCD00075646
Číslo CAS: 520-33-2
EINECS: 208-290-2