Tlačiť
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
A12095.06 A12095.14 A12095.22
A12095.06EA 53.75 EUR
A12095.06 A12095.14 A12095.22
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Purity: 98+% CAS No.: 35225-79-7 Molecular Formula: C17H14O Formula Weight: 234.30 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 608434 Merck Reference: 14,3006 MDL No.: MFCD00004790
Vzorec: C₁₇H₁₄O
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004790
Číslo CAS: 35225-79-7
Merck Index: 14,3006