Tlačiť
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215280050 215280250
ACRO215280050EA 217.01 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Teplota varu: 120 °C (15 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009655
Číslo CAS: 69304-37-6
OSN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %