Tlačiť
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44395.06 AB204475.0001
44395.06EA 623.75 EUR
44395.06 ABCRAB204475.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Vzorec: C₁₈H₅₄N₃NdSi₆
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427089
Číslo CAS: 148274-47-9
OSN: 3396
ADR: 4.3,II