Tlačiť
Trithiocyanuric acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
140530050 140530250
ACRO140530050EA 35.14 EUR
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃S₃
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006052
Číslo CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %