Tlačiť
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26976.MD H26976.03
H26976.MDEA 389.89 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-84-3 Molecular Formula: C10H15BN2O3 Formula Weight: 222.05 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD09037497
Vzorec: C₁₀H₁₅BN₂O₃
Teplota tavenia: 201…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037497
Číslo CAS: 1073354-84-3