Tlačiť
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
371790010 371790050
ACRO371790010EA 80.91 EUR
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Mw: 208.0000 g/mol
Teplota tavenia: 61…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663860
Číslo CAS: 39806-90-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %