Tlačiť
Guanine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
51030-10G 51030-50G
SIAL51030-10GEA 61.77 EUR
SIAL51030-10G SIAL51030-50G
Guanine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Guanine hydrochloride
Vzorec: C₅H₆ClN₅O
Číslo MDL: MFCD00213670
Číslo CAS: 635-39-2
EINECS: 211-235-5