2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12919.06
L12919.14
L12919.06EA
93.46
EUR
L12919.06
L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 766-39-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00005523
Vzorec:
C₆H₆O₃ Teplota varu: 222…223 °C Teplota tavenia: 93…96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005523 Číslo CAS: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |