6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
32791.14
32791.22
32791.36
32791.14EA
57.76
EUR
32791.14
32791.22
32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Purity: 99%
CAS No.: 137-66-6
Molecular Formula: C22H38O7
Formula Weight: 414.52
Physical Form: Crystalline
Odour: Pleasant
MDL No.: MFCD00005377
Vzorec:
C₂₂H₃₈O₇ Teplota varu: ∼250 °C Teplota tavenia: 113…114 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005377 Číslo CAS: 137-66-6 EINECS: 205-305-4 |