Tlačiť
Diphenylphosphoryl azide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diphenylphosphonic azide, Diphenyl azidophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
178756-100G 178756-25G 178756-5G
SIAL178756-100GEA 384.68 EUR
SIAL178756-100G SIAL178756-25G SIAL178756-5G
Diphenylphosphoryl azide, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphoryl azide
Vzorec: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Číslo MDL: MFCD00001987
Číslo CAS: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
OSN: 3278
ADR: 6.1,III