Tlačiť
Diphenylphosphoryl azide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diphenylphosphonic azide, Diphenyl azidophosphate
409040250 409041000 409045000
ACRO409040250EA 125.55 EUR
ACRO409040250 ACRO409041000 ACRO409045000
Diphenylphosphoryl azide 98%
Diphenylphosphoryl azide
Vzorec: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Teplota varu: 157 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,273 g/cm³
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001987
Číslo CAS: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
OSN: 3278
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %