Tlačiť
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25609.06 B25609.14
B25609.06EA 42.92 EUR
B25609.06 B25609.14
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 36626-29-6 Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 370.81 Melting Point: 197-201° MDL No.: MFCD00185663
Vzorec: C₂₁H₂₀ClO₂P
Teplota tavenia: 197…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185663
Číslo CAS: 36626-29-6