Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
A18491.06
A18491.14
A18491.06EA
50.54
EUR
A18491.06
A18491.14
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 99%
CAS No.: 78902-09-7
Molecular Formula: C14H17NO4
Formula Weight: 263.30
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 215793
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₄ Teplota tavenia: 71…74 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005901 Číslo CAS: 78902-09-7 |