1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
H26650.03
H26650.06
H26650.03EA
47.27
EUR
H26650.03
H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 123855-51-6
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD02094488
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₃ Mw: 215.29 g/mol Teplota tavenia: 78…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02094488 Číslo CAS: 123855-51-6 |