Tlačiť
Anisomycin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
MQ300
A9789-100MG A9789-25MG A9789-5MG
SIALA9789-100MGEA 678.95 EUR
SIALA9789-100MG SIALA9789-25MG SIALA9789-5MG
Anisomycin, Sigma-Aldrich®
Anisomycin
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Mw: 265.31 g/mol
Číslo MDL: MFCD00077650
Číslo CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
OSN: 3462
ADR: 6.1 III