Tlačiť
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
238902-100G 238902-1G 238902-25G 238902-5G
SIAL238902-100GEA 2283.2 EUR
SIAL238902-100G SIAL238902-1G SIAL238902-25G SIAL238902-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
Mw: 166.72 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009919
Číslo CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
OSN: 2920
ADR: 8 II