Tlačiť
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 194.95 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizovaný
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Vzorec: C₆H₁₅ClOSi
Teplota varu: 57…59 °C (8 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009919
Číslo CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine