Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
L16604.06 L16604.14
L16604.06EA 126.75 EUR
L16604.06 L16604.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Purity: 95% CAS No.: 102488-47-1 Molecular Formula: C10H10ClF13Si Formula Weight: 440.71 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.3453 Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 7040835 UN No.: 2986 MDL No.: MFCD00042359
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Teplota varu: 189…191 °C
Hustota: 1,461
Teplota vzplanutia: 52 °C (125 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042359
Číslo CAS: 102488-47-1
OSN: 2986
ADR: 8,II