Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
L16606.09 L16606.18
L16606.09EA 143.2 EUR
L16606.09 L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 78560-45-9 Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3 Formula Weight: 481.55 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.3520 Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 6154526 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00042363
Vzorec: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Teplota varu: 192 °C
Hustota: 1,638
Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042363
Číslo CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
OSN: 2987
ADR: 8,II