Tlačiť
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06 A11164.03
A11164.06EA 287.6 EUR
A11164.06 A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 175136-66-0 Molecular Formula: C17H6F12O Formula Weight: 454.22 Melting Point: 139-140° MDL No.: MFCD00042474
Vzorec: C₁₇H₆F₁₂O
Mw: 454.22 g/mol
Teplota tavenia: 139…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042474
Číslo CAS: 175136-66-0