4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
B22067.03
B22067.06
B22067.03EA
54.55
EUR
B22067.03
B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 144896-51-5
Molecular Formula: C16H16O2
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₂ Mw: 240.30 g/mol Teplota varu: 162…163 °C (1 mmHg) Hustota: 1.10 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00800683 Číslo CAS: 144896-51-5 |