Tlačiť
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
H52773.03 H52773.06
H52773.03EA 60.17 EUR
H52773.03 H52773.06
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 392331-89-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Boiling Point: 95-99°/0.6mm MDL No.: MFCD04114980
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Teplota varu: 95…99 °C (0,6 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114980
Číslo CAS: 392331-89-4