Tlačiť
4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
640042-1G 640042-5G
SIAL640042-1GEA 107.9 EUR
SIAL640042-1G SIAL640042-5G
4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Číslo MDL: MFCD01076201
Číslo CAS: 87120-72-7