Tlačiť
4-(Boc-amino)piperidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
367620050 367620250
ACRO367620050EA 196.15 EUR
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Teplota tavenia: 162…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798171
Číslo CAS: 73874-95-0
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %