Tlačiť
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329118-25G 329118-5G
SIAL329118-25GEA 267.15 EUR
SIAL329118-25G SIAL329118-5G
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Geranyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₇Br
Číslo MDL: MFCD00000243
Číslo CAS: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7